Learn More
Trifluoruro de 4-morfolinilazufre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359685 1 g 1 g
11369685 5 g 5 g
11379685 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19751.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51010-74-3 | C4H8F3NOS | 175.169 g/mol
4-Morpholinylsulfur trifluoride is incorporated in the fluoronation of trihexanols. It is used as a nucleophilic fluorinating agent with greater thermal stability. It is also used in the preparation of proline analogs and in the preparation of difluoropiperidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluoruro de 4-morfolinilazufre se incorpora en la fluoronación de trihexanoles. Se utiliza como agente fluorante nucleofílico con mayor estabilidad térmica. También se utiliza en la preparación de análogos de prolina y en la preparación de difluoropiperidinas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases y oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51010-74-3
Fórmula molecular C4H8F3NOS
Peso molecular (g/mol) 175.169
Número MDL MFCD00037057
Clave InChI UFXIRMVZNARBDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo morpholinosulfur trifluoride, morpholinosulfurtrifluoride, morph-dast, 4-trifluoro-$l^ 4-sulfanyl morpholine, 4-trifluoro-??-sulfanyl morpholine, morpholinosulphur trifluoride, morpho-dast, acmc-209krh, trifluoro morpholin-4-yl, morpholinotrifluorosulfur iv
PubChem CID 2733258
Nombre IUPAC trifluoro(morfolin-4-il)-$l{4}-sulfano
SMILES C1COCCN1S(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Morpholinylsulfur trifluoride
Densidad 1.436
Punto de ebullición 41°C to 42°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Índice de refracción 1.4545
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 606224
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.17
Porcentaje de pureza 95%