Learn More
4-(Morfolinosulfonil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10345162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10345162 1 g 1 g
10200255 5 g 5 g
10529982 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10345162 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00826DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 21626-70-0
Fórmula molecular C10H14N2O3S
Peso molecular (g/mol) 242.293
Número MDL MFCD00277213
Clave InChI FTKHPQFFQRKOJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholinosulfonyl aniline, 4-morpholin-4-ylsulfonyl aniline, 4-morpholine-4-sulfonyl aniline, compound 82 208, 4-morpholine-4-sulfonyl-phenylamine, 4-4-morpholinylsulfonyl aniline, compound 82/208, morpholine, 4-sulfanilyl, sulfanilic acid, morpholide, 4-aminophenyl morpholino sulfone
PubChem CID 210794
Nombre IUPAC 4-morfolin-4-ilsulfonilanilina
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Morpholinosulfonyl)aniline
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.3
Porcentaje de pureza 97%