Learn More
Isotiocianato de 4-morfolinofenilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10326544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10326544 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10157522 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10126162 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10326544 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC17407DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 51317-66-9
Fórmula molecular C11H12N2OS
Peso molecular (g/mol) 220.29
Clave InChI AXUXRZZYZBZQAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 224862
Nombre IUPAC 4-(4-isotiocianatofenil)morfolina
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Morpholinophenyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-morpholinophenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholine, 4-morpholinophenylisothiocyanate, morpholine, 4-4-isothiocyanatophenyl, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholin, 4-morpholin-4-ylbenzenisothiocyanate, 4-4-morpholinyl phenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanato-phenyl-morpholine, morpholine,4-4-isothiocyanatophenyl, 4-morpholin-4-yl phenyl isothiocyanate
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.29
Porcentaje de pureza 97%