Learn More
[4-(Morfolinometilo)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10351093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10351093 250 mg 250 miligramos
10127512 1 g 1 g
10726735 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10351093 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29309CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 91271-65-7
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.273
Número MDL MFCD04974050
Clave InChI MWVQMAWLNHACQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholinomethyl phenyl methanol, 4-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, zlchem 1288, n-4-hydroxymethylbenzyl morpholine, 4-morpholin-4-ylmethyl-phenyl-methanol, 4-morpholin-4-yl methyl phenyl methanol, 4-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2795499
Nombre IUPAC [4-(morfolin-4-ilmetil)fenil]metanol
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 97%