Learn More
Ácido 4-(morfolinometil)benzoico, TRC
Código de producto. 30482394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482394 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30482394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7251801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Morpholinomethyl)benzoic Acid
CAS 62642-62-0
Fórmula molecular C10 H8 Cl N O2 S
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-(4-Morpholinylmethyl)benzoic Acid, 4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)15(11,13)14/h2-6H,1H3
SMILES Cc1ccnc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC Cloruro de 4-metilquinolina-8-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 241.694
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.996