Learn More
Ácido 4-(morfolinometil)benzoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10245474 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10127892 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10012172 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10245474 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29301EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 62642-62-0
Fórmula molecular C12H15NO3
Peso molecular (g/mol) 221.256
Clave InChI QYBXZYYECZFQRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholinomethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzoic acid, 4-4-morpholinemethyl benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl, timtec-bb sbb011465, cbmicro_000050, acmc-1b2v0, 4-morpholinomethylbenzoic acid
PubChem CID 703507
Nombre IUPAC ácido 4-(morfolin-4-ilmetil)benzoico
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.25
Porcentaje de pureza 97%