Learn More
4-(Morfolinometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10613455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10613455 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10046242 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10444962 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10613455 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29304EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 82413-63-6
Fórmula molecular C12H15NO2
Peso molecular (g/mol) 205.257
Número MDL MFCD05865107
Clave InChI KMAHWHPUXGNVBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholinomethyl benzaldehyde, 4-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, 4-morpholinomethyl-benzaldehyde, 4-4-morpholinylmethyl benzaldehyde, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzaldehyde, 4-4-carboxaldehydebenzyl morpholine, benzaldehyde,4-4-morpholinylmethyl
PubChem CID 2795498
Nombre IUPAC 4-(morfolin-4-ilmetil)benzaldehído
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Morpholinomethyl)benzaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 95%