Learn More
4-(Morfolinometil)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10550423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10550423 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10517863 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10357304 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10550423 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29314CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 51013-67-3
Fórmula molecular C11H16N2O
Peso molecular (g/mol) 192.262
Clave InChI WNYFVEFUHMDIRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholinomethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 4-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-4-morpholinylmethyl, 4-4-morpholinylmethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, acmc-209krj, 4-morpholinomethyl-aniline
PubChem CID 776851
Nombre IUPAC 4-(morfolin-4-ilmetil)anilina
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Morpholinomethyl)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 95%