Learn More
4-Morfolinobencenocarbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10694935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10694935 5 g 5 g
10684935 250 mg 250 miligramos
10451274 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10694935 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC17418DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 519056-60-1
Fórmula molecular C11H14N2OS
Peso molecular (g/mol) 222.31
Número MDL MFCD04115379
Clave InChI KOPFTYFPHHZQCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholinobenzenecarbothioamide, 4-morpholinobenzothioamide, 4-morpholin-4-yl benzenecarbothioamide, 4-morpholin-4'-y lthiobenzamide, amino 4-morpholin-4-ylphenyl methane-1-thione
PubChem CID 2795360
Nombre IUPAC 4-morfolin-4-ilbencenocarbotioamida
SMILES NC(=S)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Morpholinobenzenecarbothioamide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.31
Porcentaje de pureza 97%