Learn More
4-morfolinoanilina, TRC
Código de producto. 30471583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471583 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30471583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM72374525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Morpholinoaniline
CAS 2524-67-6
Fórmula molecular C10 H14 N2 O
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzenamine','4-(4-morpholinyl)-, Morpholine','4-(p-aminophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Morpholinyl)benzenamine, (4-(Morpholino)phenyl)amine, 4-(4-Aminophenyl)morpholine, 4-(4-Morpholinyl)aniline, 4-(Morpholin-4-yl)phenylamine, 4-Morpholinoaniline, 4-Morpholinobenzenamine, 4-N-Morpholinoaniline, N-(4-Aminophenyl)morpholine, N-(4'-Aminophenyl)morpholine, NSC 26334, p-Morpholinoaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2
SMILES Nc1ccc(cc1)N2CCOCC2
Nombre IUPAC 4-morfolin-4-ilanilina
Peso molecular (g/mol) 178.231
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.111