Learn More
4-morfolinoanilina, TRC
Código de producto. 30477600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30477600 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30477600 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM7237455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Morpholinoaniline
CAS 2524-67-6
Fórmula molecular C10 H14 N2 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzenamine','4-(4-morpholinyl)-, Morpholine','4-(p-aminophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Morpholinyl)benzenamine, (4-(Morpholino)phenyl)amine, 4-(4-Aminophenyl)morpholine, 4-(4-Morpholinyl)aniline, 4-(Morpholin-4-yl)phenylamine, 4-Morpholinoaniline, 4-Morpholinobenzenamine, 4-N-Morpholinoaniline, N-(4-Aminophenyl)morpholine, N-(4'-Aminophenyl)morpholine, NSC 26334, p-Morpholinoaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2
SMILES Nc1ccc(cc1)N2CCOCC2
Nombre IUPAC 4-morfolin-4-ilanilina
Peso molecular (g/mol) 178.231
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.111