Learn More
4-Morfolinoanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10153494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10153494 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10143494 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10153494 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB01373EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 2524-67-6
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.235
Número MDL MFCD00006169
Clave InChI PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
PubChem CID 75655
Nombre IUPAC 4-morfolin-4-ilanilina
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Morpholinoaniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%