Learn More
4-Morfolinoacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647122 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10647122 5 g Frasco de vidrio 5 g
10215770 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10647122 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152900050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39910-98-0 | Molecular Formula: C12H15NO2 | Molecular Weight: 205.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39910-98-0
Fórmula molecular C12H15NO2
Peso molecular (g/mol) 205.26
Número MDL MFCD00006168
Clave InChI AKQWEDMTPCAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholinophenyl ethanone, 4-morpholinoacetophenone, acetophenone, 4'-morpholino, ethanone, 1-4-4-morpholinyl phenyl, p-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholin-4-yl phenyl ethan-1-one, p-morpholino acetophenone, 4;-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholin-4-ylphenyl ethanone
PubChem CID 38362
Nombre IUPAC 1-(4-morfolin-4-ilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Morpholinoacetophenone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94°C to 98°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Morpholinoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.