Learn More
4-Morfolinapropionitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382557 5 g 5 g
11392557 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11664.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4542-47-6 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4542-47-6
Fórmula molecular C7H12N2O
Peso molecular (g/mol) 140.186
Número MDL MFCD00006178
Clave InChI WXVKGHVDWWXBJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholinopropionitrile, 3-morpholin-4-yl propanenitrile, 3-4-morpholino propionitrile, 4-morpholinepropanenitrile, cyanoethylmorpholine, 4-morpholinepropionitrile, beta-morpholinopropionitrile, n-2-cyanoethyl morpholine, propionitrile, 3-morpholino, 3-morpholinopropanenitrile
PubChem CID 78298
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilpropanonitrilo
SMILES C1COCCN1CCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Morpholinepropionitrile
Punto de fusión 20°C to 21°C
Punto de ebullición 106°C to 109°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 110425
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.19
Porcentaje de pureza ≥98%