Learn More
4-Morfolineetanol, TRC
Código de producto. 30483082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483082 5 g 5 g
30469198 100 g 100 g
30467984 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7237505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-40-2
Fórmula molecular C6 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 131.17
Sinónimo 4-Morpholineethanol, 2-(4-Morpholino)ethyl alcohol, 2-(4-Morpholinyl)-1-ethanol, 2-(4-Morpholinyl)ethanol, 2-Morpholinoethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(β-Hydroxyethyl)morpholine, NSC 1946, β-Morpholinoethanol
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-iletanol
SMILES OCCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Morpholineethanol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0946