Learn More
Ácido 4-morfolineanosulfónico, TRC
Código de producto. 30479928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479928 100 g 100 g
30481763 50 g 50 g
30466732 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM723775100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4432-31-9
Fórmula molecular C6 H13 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 195.24
Sinónimo 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, 4-Morpholineethanesulfonic acid, 2-(4-Morpholino)ethanesulfonic acid, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid, 2-Morpholinoethanesulfonic acid, MES, MES (buffering agent), Morpholinoethanesulfonic acid, NSC 157116
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-iletanosulfónico
SMILES OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0565