Learn More
4-morfolinacarboxaldehído-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Morpholinecarboxaldehyde-13C |
| CAS | 113009-82-8 |
| Fórmula molecular | C413CH9NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Formylmorpholine-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2/i5+1 |
| SMILES | O=[13CH]N1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | morfolina-4-(^{13}C)carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 116.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0667 |