Learn More
Ácido 4-morfolineacético, Thermo Scientific™
Código de producto. 17790659 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17790659 5 g 5 g
17780659 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17790659 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469580050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa MORPHOLINEACETICACID
Nombre del producto químico o material 4-Morpholineacetic acid
CAS 3235-69-6
Punto de fusión 160°C to 165°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6 H11 N O3
Número MDL 00504633
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 145.16
Forma física Crystalline Powder