Learn More
Cloruro de 4-(morfolin-4-sulfonil)-bencenosulfonilo, grado técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10643793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10643793 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10570922 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10071624 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10643793 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00516DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 465514-13-0
Fórmula molecular C10H12ClNO5S2
Peso molecular (g/mol) 325.778
Clave InChI ZZSBUDUHESWZJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholin-4-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholinosulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonylchloride
PubChem CID 2779790
Nombre IUPAC cloruro de 4-morfolin-4-ilsulfonilbencensulfonilo
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.79
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico