Learn More
Cloruro de 4-(morfolin-4-sulfonil)-bencenosulfonilo, grado técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10570922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10570922 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10643793 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10071624 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10570922 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00516CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 465514-13-0
Fórmula molecular C10H12ClNO5S2
Peso molecular (g/mol) 325.778
Clave InChI ZZSBUDUHESWZJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholin-4-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholinosulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonylchloride
PubChem CID 2779790
Nombre IUPAC cloruro de 4-morfolin-4-ilsulfonilbencensulfonilo
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.79
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico