Learn More
Ácido 4-morfolin-4-ilbutanoico (puede contener hasta un 10% de inorgánicos), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-morpholin-4-ylbutanoic acid |
| CAS | 5807-09-0 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO3/c10-8(11)2-1-3-9-4-6-12-7-5-9/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)CCCN1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-morfolin-4-ilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 173.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.105 |