Learn More
(4-Morfolin-4-il-fenil)-metanol, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10693203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10693203 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10161062 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10441274 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10693203 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC17409CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 280556-71-0
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD01057413
Clave InChI KUAHZNZWSIDSTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 4-morpholinobenzyl alcohol, 4-morpholin-4-yl phenyl methanol, 4-morpholinophenyl methanol, 4-morpholin-4-yl-phenyl-methanol, 4-morpholin-4-ylphenyl methanol, 4-morpholin-4-yl benzyl alcohol, 4-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol, 4-morpholinobenzylalcohol, 4-4-morpholinyl benzenemethanol
PubChem CID 2776456
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Morpholin-4-yl-phenyl)-methanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC [4-(morfolin-4-il)fenil]metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 95%