Learn More
4-(morfolin-4-il)ciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Morpholin-4-yl)cyclohexanone |
| CAS | 139025-93-7 |
| Fórmula molecular | C10H17NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(Morpholino)cyclohexanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO2/c12-10-3-1-9(2-4-10)11-5-7-13-8-6-11/h9H,1-8H2 |
| SMILES | O=C1CCC(CC1)N2CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-morfolinociclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 183.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.13 |