Learn More
Éster Metílico de Ácido 4-Metílico, TRC
Código de producto. 30483188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483188 500 mg 500 miligramos
30464842 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338505500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2412-80-8
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.18
Sinónimo 4-Methylpentanoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Methylpentanoate, Methyl 4-Methylvalerate, Methyl Isocaproate, Methyl Isohexanoate
Nombre IUPAC metil-4-metilpentanoato
SMILES COC(=O)CCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylvaleric Acid Methyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0994