Learn More
Ácido 4-metilvalérico (ácido isocaproico), Mikromol™
Descripción
Ácido 4-metilvalérico (ácido isocaproico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isocaproic Acid |
| CAS | 646-07-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Isocaproic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H12 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 4-Methylpentanoic acid, Valeric acid, 4-methyl- (6CI,8CI), 4,4-Dimethylbutanoic acid, 4-Methylpentanoic acid, 4-Methylvaleric acid, Isobutylacetic acid, Isocaproic acid, Isohexanoic acid, Isohexoic acid, NSC 4126 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(C)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | 4-ácido metilpentanoico |
| Mostrar más |