Learn More
Éster etílico de ácido metilvalérico 4-Metilvalérico, TRC
Código de producto. 30483187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483187 5 g 5 g
30466978 1 g 1 g
30465827 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3385005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25415-67-2
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Sinónimo Ethyl 4-Methylpentanoate, Ethyl 4-Methylvalerate, Ethyl Isocaproate, Ethyl Isohexanoate, 4-Methylpentanoic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC Etil 4-metilpentanoato
SMILES O=C(OCC)CCC(C)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Methylvaleric Acid Ethyl Ester
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-4-10-8(9)6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.115
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.