Learn More
Ácido 4-metilvalérico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30317852 250 mg
1 options
Código de producto. 30317852 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA15147400
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isocaproic Acid
CAS 646-07-1
Nombres de analitos o componentes Isocaproic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 4-Methylpentanoic acid, Valeric acid, 4-methyl- (6CI,8CI), 4,4-Dimethylbutanoic acid, 4-Methylpentanoic acid, 4-Methylvaleric acid, Isobutylacetic acid, Isocaproic acid, Isohexanoic acid, Isohexoic acid, NSC 4126
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)CCC(=O)O
Nombre IUPAC 4-ácido metilpentanoico
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 116.16
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 116,0837 g/mol