Learn More
Ácido 4-metilvalérico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10389140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10389140 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10399140 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10389140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 255510050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 646-07-1 | C6H12O2 | 116.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-07-1
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.15
Número MDL MFCD00002803
Clave InChI FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylvaleric acid, isocaproic acid, isohexanoic acid, pentanoic acid, 4-methyl, isobutylacetic acid, 4-methyl-pentanoic acid, valeric acid, 4-methyl, 4-methyl valeric acid, isocaproate, 4,4-dimethylbutanoic acid
PubChem CID 12587
ChEBI CHEBI:74903
Nombre IUPAC 4-ácido metilpentanoico
SMILES CC(C)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylvaleric acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9220g/mL
Punto de ebullición 200.0°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH2COOH
Índice de refracción 1.4136 to 1.4156
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.922
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido