Learn More
Ácido 4-metilvalérico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468376 100 g 100 g
11448376 5 g 5 g
11458376 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15405.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 646-07-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
4-Methylvaleric acid has been used in asymmetric synthesis of (4S)-4-isopropyl-3-[(2?S)-2?,4?-dimethyl-valeryl)]-2-oxazolidinone. It is a versatile building block used in the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, including inhibitors and antagonists. It is involved in the synthesis of novel series of high affinity, functionally potent antagonists of the CCR1 receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido 4-metilvalérico se ha utilizado en la síntesis asimétrica de (4S)-4-isopropil-3-[(2′S)-2′,4′-dimetil-valeril)]-2-oxazolidinona. Es un elemento básico versátil utilizado en la síntesis de varios compuestos farmacéuticos y biológicamente activos, incluyendo inhibidores y antagonistas. Interviene en la síntesis de nuevas series de antagonistas funcionalmente potentes y de alta afinidad del1 receptor CCR.
Solubilidad
soluble en alcohol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
almacénese en condiciones frescas y secas en un recipiente hermético. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-07-1
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00002803
Clave InChI FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylvaleric acid, isocaproic acid, isohexanoic acid, pentanoic acid, 4-methyl, isobutylacetic acid, 4-methyl-pentanoic acid, valeric acid, 4-methyl, 4-methyl valeric acid, isocaproate, 4,4-dimethylbutanoic acid
PubChem CID 12587
ChEBI CHEBI:74903
Nombre IUPAC 4-ácido metilpentanoico
SMILES CC(C)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylvaleric acid
Punto de fusión -35°C
Densidad 0.923
Punto de ebullición 199°C to 201°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.4146
Cantidad 100 g
Número UN UN2922
Beilstein 1741912
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%