Learn More
4-Metilbelbeliferil Sulfato de Sal Potásica, TRC
Código de producto. 30006503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006503 1 g 1 g
30006721 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3331001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15220-11-8
Fórmula molecular C10 H7 O6 S . K
Peso molecular (g/mol) 294.32
Nombre IUPAC potasio; sulfato de (4-metil-2-oxochromen-7-il)
SMILES [K+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl Sulfate, Potassium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O6S.K/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.96