Learn More
Sal de 4-Metilumbelliferil sulfato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487409 1 g 1 g
15410517 500 mg 500 miligramos
15497409 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15487409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66160.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sustrato para sulfatasa
4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt is a fluorometric substrate for the determination of sulfatase. This substrate has been used in the discovery of tyrosine sulfotransferase inhibitors, particularly in P-selectin glycoprotein ligand-1 binding. This compound is virtually non-fluorescent until cleavage by sulfatase enzymes, then emits blue fluorescence (450 nm) with excitation at 360 nm. Use of this compound in high-throughput fluorescence based screening led to the discovery of several potent beta-arylsulfotransferase IV (beta-AST-IV) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal de 4-4-Metilumbeliferil sulfato de potasio es un sustrato fluorométrico para la determinación de sulfatasa. Este sustrato se ha utilizado en el descubrimiento de inhibidores de la tirosina sulfotransferasa, especialmente en P-selectina glicoproteína ligando-1. Este compuesto es virtualmente no fluorescente hasta que se divide por enzimas sulfatasas, luego emite fluorescencia azul (450 nm) con excitación a 360 nm. El uso de este compuesto en el cribado basado en fluorescencia de alto rendimiento condujo al descubrimiento de varios potentes inhibidores de la beta-arilsulfotransferasa IV (beta-AST-IV).
Solubilidad
Soluble en agua a 5 mg/ml
Notas
Longitud de onda de excitación, 334 nm; longitud de onda de emisión 370 nm (pH 10,4). Producto de reacción: longitud de onda de excitación, 360 nm; longitud de onda de emisión, 449 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15220-11-8
Fórmula molecular C10H7KO6S
Peso molecular (g/mol) 294.318
Número MDL MFCD00016970
Clave InChI CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methylumbelliferyl sulfate potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt, 4-methylumbelliferyl sulfate, potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt 1:1, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl sulfate, potassium 4-methyl-2-oxochromen-7-yl sulfate, c10h7o6s.k, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl sulphate, potassium 4-methylumbelliferyl sulfate
PubChem CID 5044226
Nombre IUPAC potasio; sulfato de (4-metil-2-oxochromen-7-il)
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OS(=O)(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 3803203
Información de solubilidad Soluble in water at 5mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo