Learn More
Estearato de 4-metilumbeliferil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl Stearate |
| CAS | 79408-85-8 |
| Fórmula molecular | C28H42O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester Octadecanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H42O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(29)31-24-19-20-25-23(2)21-28(30)32-26(25)22-24/h19-22H,3-18H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C1OC=2C=C(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C=CC2C(=C1)C |
| Nombre IUPAC | Estearato de 4-metil-2-oxo-2H-cromen-7-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 442.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.31 |