Learn More
4-metilumbeliferil fosfocolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl Phosphocholine |
| CAS | 97055-84-0 |
| Fórmula molecular | C15 H20 N O6 P |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20NO6P/c1-11-9-15(17)21-14-10-12(5-6-13(11)14)22-23(18,19)20-8-7-16(2,3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)ccc12 |
| Nombre IUPAC | Fosfato de (4-metil-2-oxocromen-7-il) 2-(trimetilazanioil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 341.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.1028 |