Learn More
Sal de bis-(2-amino-2-metil-1,3-propanodiol) de fosfato de 4-metilumbeliferil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl Phosphate Bis-(2-amino- 2-methyl-1,3-propanediol) Salt |
| CAS | 107475-10-5 |
| Fórmula molecular | C10H9O6P .2(C4H11NO2) |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-2-methyl-1,3-Propanediol compd. with 4-Methyl-7-(phosphonooxy)-2H-1-benzopyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15ClN2O2S/c12-8-5-6-11(10(7-8)14-13)17(15,16)9-3-1-2-4-9/h5-7,9,14H,1-4,13H2 |
| SMILES | NNc1cc(Cl)ccc1S(=O)(=O)C2CCCC2 |
| Nombre IUPAC | (5-cloro-2-ciclopentilsulfonilfenil)hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 466.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.0543 |