Learn More
4-Metilumbeliferil fosfato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457319 250 mg 250 miligramos
15437319 1 g 1 g
15447319 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15457319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66091.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.06€
    48.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 10.41€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3368-04-5 | C10H9O6P | 256.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3368-04-5
Número MDL MFCD00016969
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl phosphate
Punto de fusión 214°C to 216°C
Color Blanco
Fórmula molecular C10H9O6P
Cantidad 250 mg
Beilstein 1687229
Sinónimo 4-methylumbelliferyl phosphate, 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl dihydrogen phosphate, 4-mup, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-phosphonooxy, phosphoric acid 4-methylumbelliferyl ester, 4-methylumbelliferylphosphate, free acid, 4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxyphosphonic acid, 5,5-dinitrobarbutyric acid, 4-methylumbelliferone phosphate, 4-methylumbelliferyl phosphate, free acid
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC fosfato de (4-metil-2-oxochromen-7-il) dihidrógeno
Peso molecular (g/mol) 256.15
PubChem CID 65118
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo