Learn More
4-Metilumbeliferil fosfato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437319 1 g 1 g
15457319 250 mg 250 miligramos
15447319 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15437319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66091.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3368-04-5 | C10H9O6P | 256.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3368-04-5
Número MDL MFCD00016969
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl phosphate
Punto de fusión 214°C to 216°C
Color Blanco
Fórmula molecular C12H11N2NaO3
Cantidad 1 g
Beilstein 1687229
Sinónimo nalidixic acid sodium salt, baktogram, nalidixic acid sodium, sodium nalidixate, chemiurin, dixilina, nalidixate sodium anhydrous, nalidixate sodium, nalidixate sodium anhydrous usan, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sodium salt
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 254.22
PubChem CID 3864541
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo