Learn More
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl phosphate
Código de producto. 16424697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16424697 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16424697 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0994
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl phosphate (4-MUP) is a fluorogenic substrate of alkaline phosphatases.
Especificaciones
CAS 3368-04-5
Solubilidad H2O : 20.83 mg/mL (81.32 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo 4-MUP∣ MUP
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Cantidad 50 mg
Peso molecular 256.15 g/mol
Tipo de producto Dye Reagents
Grado de pureza o calidad 99.88%