Learn More
4-Palmato de Metilumbelifero, TRC
Código de producto. 30473003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473003 2.5 g 2.50 g
30464835 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3330702.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17695-48-6
Fórmula molecular C26 H38 O4
Peso molecular (g/mol) 414.58
Sinónimo Hexadecanoic Acid 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin Palmitate, 4-Methylumbelliferone Palmitate, Palmitoyl 4-Methylumbelliferone
Nombre IUPAC (4-metil-2-oxocromeno-7-il) hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl Palmitate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H38O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-25(27)29-22-17-18-23-21(2)19-26(28)30-24(23)20-22/h17-20H,3-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.277
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.