Learn More
4-Palmato de Metilumbelifero, TRC
Código de producto. 30464835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464835 250 mg 250 miligramos
30473003 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30464835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM333070250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17695-48-6
Fórmula molecular C26 H38 O4
Peso molecular (g/mol) 414.58
Sinónimo Hexadecanoic Acid 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin Palmitate, 4-Methylumbelliferone Palmitate, Palmitoyl 4-Methylumbelliferone
Nombre IUPAC (4-metil-2-oxocromeno-7-il) hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl Palmitate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H38O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-25(27)29-22-17-18-23-21(2)19-26(28)30-24(23)20-22/h17-20H,3-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.277