Learn More
4-Oleato de 4-metilumbelifero, TRC
Código de producto. 30476642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476642 50 mg 50 miligramos
30474232 100 mg 100 miligramos
30465161 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33477550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18323-58-5
Fórmula molecular C28 H40 O4
Peso molecular (g/mol) 440.61
Sinónimo 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl ester, 9-Octadecenoic acid (Z)-, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl ester, Oleic acid, ester with 7-hydroxy-4-methylcoumarin (8CI), Coumarin, 7-hydroxy-4-methyl-, oleate (8CI), 4-Methylumbelliferone oleate, 4-Methylumbelliferyl oleate, Oleoyl 4-methylumbelliferone
Nombre IUPAC (4-metil-2-oxocromen-7-il) (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl Oleate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H40O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(29)31-24-19-20-25-23(2)21-28(30)32-26(25)22-24/h10-11,19-22H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.2927
Porcentaje de pureza >95%