Learn More
4-Metilumbeliferil Di-N-Acetil-Beta-D-quitobiosa, TRC
Código de producto. 30473724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473724 1 mg 1 miligramo
30464976 5 mg 5 miligramos
30470760 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3344201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53643-12-2
Fórmula molecular C26 H34 N2 O13
Peso molecular (g/mol) 582.55
Sinónimo 4-Methylumbelliferyl Di-N-Acetyl-Ss-D-Chitobiose
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-4-hidroxi-2-(hidroximetil)-6-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxioxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)ox-oxan-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@H](Oc3ccc4C(=CC(=O)Oc4c3)C)O[C@@H]2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl Di-N-Acetyl-beta-D-chitobiose
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34N2O13/c1-10-6-18(33)38-15-7-13(4-5-14(10)15)37-25-20(28-12(3)32)23(36)24(17(9-30)40-25)41-26-19(27-11(2)31)22(35)21(34)16(8-29)39-26/h4-7,16-17,19-26,29-30,34-36H,8-9H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)/t16-,17-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.2061