Learn More
Decanoato de 4-metilumbeliferil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl Decanoate |
| CAS | 66185-70-4 |
| Fórmula molecular | C20 H26 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Decanoic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl ester, 4-Methylumbelliferyl decanoate, 4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl decanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-19(21)23-16-11-12-17-15(2)13-20(22)24-18(17)14-16/h11-14H,3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C |
| Nombre IUPAC | decanoato de (4-metil-2-oxocromen-7-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 330.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1831 |