Learn More
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 881005-91-0 |
| Solubilidad | DMSO : 150 mg/mL (405.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 5.2 mg/mL (14.04 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Sinónimo | MUG |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Cantidad | 25 mg |
| Peso molecular | 370.31 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 99.93% |
| Condiciones de envío | Room temperature |