Learn More
Dihidrato de 4-metilumbeliferil-β-D-glucurónido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15482142 5 g 5 g
15472142 1 g 1 g
15492142 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337220050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6160-80-1 | C16H16O9·2H2O | 388.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6160-80-1
Fórmula molecular C16H16O9·2H2O
Peso molecular (g/mol) 388.33
Clave InChI ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Sinónimo 4-methylumbelliferyl-beta-d-glucuronide, 4-methylumbelliferyl glucuronide, 4-methylumbelliferone glucuronide, mug trihydrate, 4-methylumbelliferyl beta-glucuronide, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-chromen-7-yl oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,6s,5r-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yloxy-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxy oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 91553
ChEBI CHEBI:1904
Nombre IUPAC ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromen-7-il)oxoxoxoxano-2-carboxílico
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide dihydrate
Punto de fusión 102.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica −105.00 (30.00°C c=0.25, water)
Rotación específica -105
Información de solubilidad (c=1,H2O at 60°C) Clear colorless solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.33
Porcentaje de pureza 98%