Learn More
4-Metilumbeliferil-β-D-glucopiranósido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10678254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10678254 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10235491 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10678254 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337020025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18997-57-4 | C16H18O8 | 338.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18997-57-4
Fórmula molecular C16H18O8
Peso molecular (g/mol) 338.31
Número MDL MFCD00063694
Clave InChI YUDPTGPSBJVHCN-YMILTQATSA-N
Sinónimo 4-methylumbelliferyl, a-d-glucoside, glc1-b-4mu, 7-, a-d-glucopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl glucopyranoside, 4-methyl-7-2s,4s,5s-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 2733779
Nombre IUPAC 4-metil-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210.0°C to 212.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Beilstein 18, V,1, 443
Condición de rotación específica −99.00 (20.00°C c=0.3,water)
Rotación específica -99
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol,acetone,pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo