Learn More
4-Metilumbeliferil-β-D-glucopiranósido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235491 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10678254 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337025000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    116.65€ / 500 miligramos
    Ahorro 17.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 18997-57-4 | C16H18O8 | 338.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18997-57-4
Fórmula molecular C16H18O8
Peso molecular (g/mol) 338.31
Número MDL MFCD00063694
Clave InChI YUDPTGPSBJVHCN-YMILTQATSA-N
Sinónimo 4-methylumbelliferyl, a-d-glucoside, glc1-b-4mu, 7-, a-d-glucopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl glucopyranoside, 4-methyl-7-2s,4s,5s-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 2733779
Nombre IUPAC 4-metil-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210.0°C to 212.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Beilstein 18, V,1, 443
Condición de rotación específica −99.00 (20.00°C c=0.3,water)
Rotación específica -99
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol,acetone,pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo