Learn More
4-Metilumbeliferil-β-D-galactopiranósido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10736252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10736252 1 g Frasco de vidrio 1 g
10404755 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10736252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337210010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6160-78-7 | C16H18O8 | 338.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6160-78-7
Fórmula molecular C16H18O8
Peso molecular (g/mol) 338.31
Número MDL MFCD00036773,MFCD00063694
Clave InChI YUDPTGPSBJVHCN-DZQJYWQESA-N
Sinónimo 4-methylumbelliferyl-beta-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl beta-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl b-d-galactoside, muga, 4-methylumbelliferyl beta-galactoside, 7-beta-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl b-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-chromen-2-one, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 93577
Nombre IUPAC 4-Metil-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Punto de fusión 248°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 18,V,1,444
Condición de rotación específica −64° (20°C c=1,pyridine,24h)
Rotación específica -64
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in dmf,pyridine,moderately soluble in ethanol,dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.31
Porcentaje de pureza Complies
Forma física Polvo