Learn More
4-Metilumbeliferil-α-D-galactopiranósido hidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10162921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10162921 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10561794 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10162921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337160500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 38597-12-5 | C16H18O8 | 338.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38597-12-5
Fórmula molecular C16H18O8
Peso molecular (g/mol) 338.31
Número MDL MFCD03791284
Clave InChI YUDPTGPSBJVHCN-HWSQZMMLNA-N
Sinónimo 4-methylumbelliferyl-alpha-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-2h-chromen-2-one, 4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one, 7-alpha-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl a-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl-a-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl alpha-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside tlc
PubChem CID 2733788
Nombre IUPAC 4-methyl-7-{[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2H-chromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside hydrate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.31
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino