Learn More
Caprilato de 4-metilumbelifero, TRC
Código de producto. 30134945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134945 500 mg 500 miligramos
30011280 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM337645500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20671-66-3
Fórmula molecular C18H22O4
Peso molecular (g/mol) 302.36
Sinónimo 4-Methylumbelliferone Octanoate, 7-Hydroxy-4-methyl-coumarin Octanoate, 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester Octanoic Acid
Nombre IUPAC 4-metil-2-oxo-2H-cromeno-7-il octanoato
SMILES O=C1OC2=C(C(C)=C1)C=CC(OC(CCCCCCC)=O)=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl Caprylate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O4/c1-3-4-5-6-7-8-17(19)21-14-9-10-15-13(2)11-18(20)22-16(15)12-14/h9-12H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.15