Learn More
Butirato de 4-metilumbeliferil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferylbutyrate |
| CAS | 17695-46-4 |
| Fórmula molecular | C14H14O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Butyric Acid 4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl Ester, Butyryl 4-Methylumbelliferone, NSC 152103, NSC 688808, Butyrate 7-Hydroxy-4-methyl-coumarin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O4/c1-3-4-13(15)17-10-5-6-11-9(2)7-14(16)18-12(11)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C |
| Nombre IUPAC | butanoato de (4-metil-2-oxocromen-7-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 246.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0892 |